1,3,7-Triaza-spiro[4.5]decane-2,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323145-500MGEA
671
EUR
APOSOR323145-500MG
1,3,7-Triaza-spiro[4.5]decane-2,4-dione
1,3,7-Triaza-spiro[4.5]decane-2,4-dione
Formel:
C₇H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 169,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07776799 CAS-Nummer: 78222-09-0 |