tert-Butyl 6-(2,5-dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)hexylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323132-250MGEA
671
EUR
APOSOR323132-250MG
tert-Butyl 6-(2,5-dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)hexylcarbamate
tert-Butyl 6-(2,5-dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)hexylcarbamate
Formel:
C₁₅H₂₄N₂O₄ Molecular Weight: 296,362 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22683316 CAS-Nummer: 124529-64-2 |