5-Amino-2-methoxyphenyl pivalate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323130-500MGEA
669
EUR
APOSOR323130-500MG
5-Amino-2-methoxyphenyl pivalate
5-Amino-2-methoxyphenyl pivalate
Formel:
C₁₂H₁₇NO₃ Molecular Weight: 223,268 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27635169 CAS-Nummer: 660870-16-6 |