5-(1-Methylethyl)-2-pyridinamine
APOSOR323123-250MGEA
0
EUR
APOSOR323123-250MG
5-(1-Methylethyl)-2-pyridinamine
5-(1-Methylethyl)-2-pyridinamine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08460246 CAS-Nummer: 603310-75-4 |