5-Ethylpyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323119-500MGEA
598
EUR
APOSOR323119-500MG
5-Ethylpyrimidin-4-ol
5-Ethylpyrimidin-4-ol
Formel:
C₆H₈N₂O Molecular Weight: 124,141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750155 CAS-Nummer: 25198-98-5 |