2-(m-Tolylthio)-6-chloropyridine
APOSOR323115-500MGEA
0
EUR
APOSOR323115-500MG
2-(m-Tolylthio)-6-chloropyridine
2-(m-Tolylthio)-6-chloropyridine
Formel:
C₁₂H₁₀ClNS Molecular Weight: 235,733 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16987548 CAS-Nummer: 1242241-04-8 |