1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
APOSOR323088-250MGEA
0
EUR
APOSOR323088-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₈H₂₂N₄O₄ Molecular Weight: 358,392 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18157720 CAS-Nummer: 1258652-60-6 |