tert-Butyl (1r,5s,6s)-3-benzyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hexan-6-ylcarbamate
APOSOR323087-250MGEA
0
EUR
APOSOR323087-250MG
tert-Butyl (1r,5s,6s)-3-benzyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hexan-6-ylcarbamate
tert-Butyl (1r,5s,6s)-3-benzyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hexan-6-ylcarbamate
Formel:
C₁₇H₂₄N₂O₂ Molecular Weight: 288,385 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16987527 CAS-Nummer: 185559-52-8 |