3-(2-Methoxybenzylsulphonyl)pyrrolidine
APOSOR323033-250MGEA
0
EUR
APOSOR323033-250MG
3-(2-Methoxybenzylsulphonyl)pyrrolidine
3-(2-Methoxybenzylsulphonyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₂H₁₇NO₃S Molecular Weight: 255,333 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585300 CAS-Nummer: 1206970-68-4 |