3-[(4-Chlorophenyl)amino]propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32288-1GEA
1390
EUR
APOSOR32288-1G
3-[(4-Chlorophenyl)amino]propanoic acid 95%
3-[(4-Chlorophenyl)amino]propanoic acid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 199,634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00831705 CAS-Nummer: 21617-19-6 |