Biphenyl-4-ylmethyl-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322868-250MGEA
441
EUR
APOSOR322868-250MG
Biphenyl-4-ylmethyl-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
Biphenyl-4-ylmethyl-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
Formel:
C₂₃H₃₀N₂O₂ Molecular Weight: 366,497 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585270 CAS-Nummer: 1206969-69-8 |