4-Amino-5-(2-ethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322785-500MGEA
367
EUR
APOSOR322785-500MG
4-Amino-5-(2-ethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-ethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₁₀H₁₂N₄OS Molecular Weight: 236,293 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06655276 CAS-Nummer: 851879-31-7 |