tert-Butyl 2-iodo-1H-imidazole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322783-250MGEA 367 EUR
APOSOR322783-250MG
tert-Butyl 2-iodo-1H-imidazole-1-carboxylate
tert-Butyl 2-iodo-1H-imidazole-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₁IN₂O₂
Molecular Weight: 294,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14585432
CAS-Nummer: 181220-75-7