2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322782-250MGEA
367
EUR
APOSOR322782-250MG
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetohydrazide
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)acetohydrazide
Formel:
C₁₃H₂₀N₄O Molecular Weight: 248,324 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07364291 CAS-Nummer: 24632-70-0 |