3,4-Diamino-N-(4-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethyl)phenyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322673-100MGEA
294
EUR
APOSOR322673-100MG
3,4-Diamino-N-(4-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethyl)phenyl)benzamide
3,4-Diamino-N-(4-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethyl)phenyl)benzamide
Formel:
C₂₀H₂₇N₅O Molecular Weight: 353,461 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585347 CAS-Nummer: 936940-80-6 |