1-Bromo-3-(Bromomethyl)adamantane
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322641-100MGEA
274
EUR
APOSOR322641-100MG
1-Bromo-3-(Bromomethyl)adamantane
1-Bromo-3-(Bromomethyl)adamantane
Formel:
C₁₁H₁₆Br₂ Molecular Weight: 308,053 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00185299 CAS-Nummer: 1822-25-9 |