(E)-3-(2-Carboxyethylcarbamoyl)acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322566-1GEA
207
EUR
APOSOR322566-1G
(E)-3-(2-Carboxyethylcarbamoyl)acrylic acid
(E)-3-(2-Carboxyethylcarbamoyl)acrylic acid
Formel:
C₇H₉NO₅ Molecular Weight: 187,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00461553 CAS-Nummer: 904217-40-9 |