N-(3-Hydroxyphenyl)formamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322539-100MGEA
200
EUR
APOSOR322539-100MG
N-(3-Hydroxyphenyl)formamide
N-(3-Hydroxyphenyl)formamide
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03147263 CAS-Nummer: 24891-35-8 |