4-Hydroxypyrrolidin-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322526-100MGEA
190
EUR
APOSOR322526-100MG
4-Hydroxypyrrolidin-2-carboxamide
4-Hydroxypyrrolidin-2-carboxamide
Formel:
C₅H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 130,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04635892 CAS-Nummer: 1000616-27-2 |