5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322456-100MGEA
263
EUR
APOSOR322456-100MG
5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furoic acid
5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furoic acid
Formel:
C₈H₁₁NO₃ Molecular Weight: 169,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03274585 CAS-Nummer: 86649-59-4 |