1-(5-Bromo-2-thienyl)methanamine
|
Achtung
|
APOSOR322390-250MGEA
0
EUR
APOSOR322390-250MG
1-(5-Bromo-2-thienyl)methanamine
1-(5-Bromo-2-thienyl)methanamine
Formel:
C₅H₆BrNS Molecular Weight: 192,077 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213820 CAS-Nummer: 612499-04-4 |