2-Methoxy-4-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322306-1GEA 77.1 EUR
APOSOR322306-1G
2-Methoxy-4-methylaniline
2-Methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06408246
CAS-Nummer: 39538-68-6