2-Phenylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322289-1GEA
149
EUR
APOSOR322289-1G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₉N₃O Molecular Weight: 223,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06255242 CAS-Nummer: 74944-29-9 |