(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(furan-3-yl)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32220-1GEA 1390 EUR
APOSOR32220-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(furan-3-yl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(furan-3-yl)prop-2-en-1-one
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082364
CAS-Nummer: 67382-49-4