4,6-Dichloro-3-formylcoumarin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322193-250MGEA
141
EUR
APOSOR322193-250MG
4,6-Dichloro-3-formylcoumarin
4,6-Dichloro-3-formylcoumarin
Formel:
C₁₀H₄Cl₂O₃ Molecular Weight: 243,043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683797 CAS-Nummer: 51069-87-5 |