3-(Carboxymethylaminomethyl)-4-hydroxybenzoic acid
APOSOR322055-1GEA
0
EUR
APOSOR322055-1G
3-(Carboxymethylaminomethyl)-4-hydroxybenzoic acid
3-(Carboxymethylaminomethyl)-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₅ Molecular Weight: 225,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134358 CAS-Nummer: 55739-39-4 |