4-(Benzenesulphonyl)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32201-1GEA
1390
EUR
APOSOR32201-1G
4-(Benzenesulphonyl)butan-2-one, tech
4-(Benzenesulphonyl)butan-2-one
Formel:
C₁₀H₁₂O₃S Molecular Weight: 212,265 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243388 CAS-Nummer: 24731-39-3 |