4-Chloro-N-methylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32198-1GEA
437
EUR
APOSOR32198-1G
4-Chloro-N-methylbenzamide 95%
4-Chloro-N-methylbenzamide
Formel:
C₈H₈ClNO Molecular Weight: 169,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00774485 CAS-Nummer: 6873-44-5 |