Ethyl 6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111270-1GEA 139 EUR
APOSOR111270-1G
Ethyl 6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 259,089 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02325395
CAS-Nummer: 1431965-03-5