4-(Chlorocarbonyl)benzeneboronic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR10418-1GEA 69.8 EUR
APOSOR10418-1G APOSOR10418-5G
4-(Chlorocarbonyl)benzeneboronic anhydride
4-(Chlorocarbonyl)benzeneboronic anhydride
Formel: C₇H₄BClO₂
Molecular Weight: 166,369 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06801674
CAS-Nummer: 380430-63-7
UN: 1759
ADR: 8,III