AG1 Kompetente Zellen
Lieferant: Agilent Technologies
AGLS200232EA 109 EUR
AGLS200232
AG1 Kompetente Zellen
AG1 Kompetente-Zellen sind Endonuklease- (endA) und Rekombinations- (recA) arm.
  • Endonuklease- (endA) und Rekombinations- (recA) arm
  • Umwandlungseffizienz >1×10⁸ Transformanten/µg DNA
AG1 Kompetente-Zellen sind Derivate von DH1-Zellen mit hoher Transformationseffizienz für routinemäßiges Klonen. Der Stamm AG1 ist eine wirtschaftliche Alternative, wenn Sie keine superkompetenten Wirkungsgrade benötigen.
AG1 Kompetente-Zellen sind Endonuklease- (endA) und Rekombinations- (recA) arm, was die Qualität der Miniprep-DNA bzw. die Insertstabilität erheblich verbessert. Die hsdR-Mutation verhindert die Spaltung klonierter DNA durch das EcoK-Endonuklease-System.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Darf nicht zur Diagnosezwecken verwendet werden.