Automatische Büretten gemäß Dr. Schilling
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
612-6699EA 65.6 EUR
612-6699 612-6700 612-6697
Automatische Büretten gemäß Dr. Schilling
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse B.
  • Schellbachstreifen für akkurates Meniskusablesen
  • Graduierungen in kontrastreichem blauem Emaillelack
  • Komplett mit 1000-ml-Kunststoffflasche, Kunststoffklemme, Ständer aus Kunststoff, automatische Nullstellung, Quetschflasche ermöglicht ein schnelles Befüllen
Wird hauptsächlich in chemischen Laboren verwendet, um kleine Flüssigkeitsmengen bei der Titration zu messen.
Der eingebaute Überlauf leitet überschüssige Flüssigkeit automatisch in die Vorratsflasche zurück.
Standards: DIN EN ISO 385, Fehlergrenzen nach Klasse B.