Formaldehyd 4% in wässriger Lösung, VOLUSOL®, gepuffert pH 7.2 -7.6
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formol
, Formalin
, Methanal
, Methylaldehyd
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Methanol 0,5-1,5 %
6368.5000EA
92.3
EUR
6368.5000
Formaldehyd 4% in wässriger Lösung, VOLUSOL®, gepuffert pH 7.2 -7.6
Formaldehyd
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Formaldehyde) | 3.5 --> 4.5 % |
pH (20°C) | 7.2 --> 7.6 |
Methanol | 0.5 --> 1.5 % |