Quick Response Kit, Chemikalien, HAZWIK®
Lieferant: Brady
151533
116-0940EA 42.81 EUR
116-0940
Quick Response Kit, Chemikalien, HAZWIK®
Absorptionsmaterial
Mit dem HAZWIK® Quick Response Kit lassen sich Verschüttungen schnell und effizient beseitigen.
  • Kompaktes Kit zum einmaligen Gebrauch, ideal für kleine Verschüttungen im Labor
  • Rasches Beseitigen von gefährlichen Chemikalien
  • Visuelle Anleitungen auf der Verpackung
Enthält alles, griffbereit in einem handlichen Grab-and-Go Beutel, was man zum Reinigen von versehentlich verschütteten Chemikalien benötigt.
Lieferumfang: Enthält persönliche Schutzausrüstung, Werkzeuge, absorbierende Tücher, Neutralisationsmittel für Säuren und Laugen, Reinigungstücher und Entsorgungsmaterialien