Harz für die hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC) im Mischmodus, Laborsäule, J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™
Lieferant: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND®
6064-25EA 659 EUR
6064-16 6064-25 6064-07 6064-18 6064-11
Harz für die hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC) im Mischmodus, Laborsäule, J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™
Chromatographiesäulen
Das J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ Harz für die hydrophobe Interaktionschromatographie (Hydrophobic Interaction Chromatography, HIC) bietet eine verbesserte Selektivität für eine überlegene Trennung in Prozesschromatographie-Anwendungen.
Bestellinformation: Die in praktischen 5er-Packungen erhältlichen 1-ml- und 5-ml-Laborsäulen sind für den direkten Anschluss an viele gängige Chromatographiegeräte wie GE ÄKTA™ und Bio-Rad NGC™ konzipiert. Großpackungen (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 L und 5 L) finden Sie auf der Registerkarte Ergänzende Produkte (Complementary Products) in der Bestelltabelle.