1-Phenyl-2,3-naphthalenedicarboxylic anhydride ≥98%, Sigma-Aldrich®
Achtung
456047-5GEA 307 EUR
456047-5G
1-Phenyl-2,3-naphthalenedicarboxylic anhydride ≥98%, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2,3-naphthalenedicarboxylic anhydride
1-Phenyl-2,3-naphthalenedicarboxylic anhydride,98%
Formel: C₁₈HO₃
Molecular Weight: 274,27 g/mol
Schmelzpunkt: 259-262 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00030121
CAS-Nummer: 1985-37-1