2-(Phenylsulfonyl)ethanol ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
360686-5GEA
98.1
EUR
360686-5G
2-(Phenylsulfonyl)ethanol ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-(Phenylsulfonyl)ethanol
2-(Phenylsulfonyl)ethanol,97%
Formel:
C₈HO₃S Molecular Weight: 186,23 g/mol Dichte: 1,557 g/mL (25 °C) (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134179 CAS-Nummer: 20611-21-6 |