Mikroorganismentest, Ausgewogenes Konservierungssystem, parmetol® und grotan®
Lieferant: Schülke
SCUEGROTANWS-PLUSEA 240 EUR
SCUEGROTANWS-PLUS SCUED11
Mikroorganismentest, Ausgewogenes Konservierungssystem, parmetol® und grotan®
Mikrobiologische Testsysteme Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
Mit der umfassenden Produktlinie parmetol® und grotan® hat Schülke ausgeklügelte Mehrkomponenten-Konservierungssysteme entwickelt, um Ihre Produkte ausreichend zu schützen. Die optimale Kombination ausgewählter Wirkstoffe bietet eine nachhaltige Konservierung aller Arten von wässrigen Formulierungen, die in Beschichtungen, Baumaterialien und anderen technischen Produkten verwendet werden.
  • Breites, ausgewogenes Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilze
  • Flüssige, stabilisierte Formulierungen
  • Einfache Handhabung, sichere Anwendung
  • Nachhaltige Wirksamkeit auch bei höheren pH-Werten und Temperaturen
  • Einhaltung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen, z. BPD, REACH
Für den optimierten Einsatz von parmetol® und grotan® Incan-Konservierungsmitteln unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten sowie zur Kosteneinsparung bietet Schülke im Rahmen des MQM-Konzepts umfassende technische Unterstützungsleistungen an.
Bitte beachten Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett.