ITIC-F, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Scientific
H66664.MEEA
2184
EUR
H66664.ME
H66664.MC
H66664.MD
ITIC-F, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
ITIC-F
Formel:
C₉₄H₇₈F₄N₄O₂S₄ Molecular Weight: 1499,88 g/mol |
CAS-Nummer:
2097998-59-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,55 ± 0,02 eV |