Schisandrin B ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO465142500EA
340
EUR
ACRO465142500
Schisandrin B ≥96%
Schisandrin B
- Bioactive
Formel:
C₂₃H₂₈O₆ Molecular Weight: 400,46 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00210555 CAS-Nummer: 61281-37-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤3 % |
HPLC | ≥95.0 % |