Piceatannol
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO328452500EA
201
EUR
ACRO328452500
ACRO328450010
Piceatannol
Piceatannol
- Bioactive
Formel:
C₁₄H₁₂O₄ Molecular Weight: 244,2427 g/mol Schmelzpunkt: 235 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00221715 CAS-Nummer: 10083-24-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown-pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |