Nitril NPT Handschuhe, Vigor®
Lieferant: SRI TRANG GLOVES
SRIT7028577EA 33 EUR
SRIT7028577 SRIT7028578 SRIT7028579 SRIT7028580 SRIT7028581
Nitril NPT Handschuhe, Vigor®
Handschuhe
Qualitativ hochwertige, doppelt gekennzeichnete PPE und MDR Nitril-Handschuhe.
  • PE, unsteril, puderfrei, strukturierte Oberfläche
  • Sehr widerstandsfähig gegen chemikalische Lösungsmittel und Fette
  • Bietet eine exzellente Griffsicherheit, speziell bei nassen Gegenständen
  • Besonders hautfreundlich für Benutzer mit einer Latexallergie
  • Gerollte Bündchen minimieren das Reißrisiko
  • Level 2 – AQL 1,5
Diese haltbaren, beidhändigen Handschuhe eigenen sich zur Verwendung bei pharmazeutischen und industriellen Laboranwendungen, und in Medizin, Herstellung und Reinigung. Diese Handschuhe sind frei von Phtalaten, Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen.
Standards: EN 420, EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5; PPE Kat. III, Typ B (KTP).
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.