- Der integrierte Programmgeber ermöglicht das automatische Durchlaufen von Temperatur-Zeitprofilen
- Mediumberührende Teile aus Edelstahl, ideal für anspruchsvolle externe Applikationen
- Automatische Abschaltung bei Übertemperatur oder Unterniveau, um mögliche Schäden zu verhindern
- Helles, gut lesbares Display
- Badgefäße haben eine hochwertige thermische Isolierung, um Energie einzusparen, sowie einen integrierten Ablasshahn
- Stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
Das hochauflösende, moderne TFT-Touch-Display hat eine mehrsprachige Bedienoberfläche und zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Drei vordefinierte, großzügige Hauptscreens zeigen übersichtlich die Daten und Grafiken mit unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten. Sämtliche Displayfunktionen sind einfach mit einem Fingertipp zu bedienen.
Moderne Schnittstellen ermöglichen eine einfache Fernsteuerung und ein praktisches Datenmanagement sowie die Integration in Prozessstrukturen. Bei allen MAGIO™ Geräten ist der Pt100-Anschluss, die USB-Schnittstelle sowie RS232 und Ethernet fest integriert. Analoge Schnittstellen sind optional als Zubehör verfügbar.
Max. Förderstrom / Max. Druck:
31 L/min, 0,92 bar (Förderdruck), 0,4 bar (Saugdruck)
Standards: Classification III according to DIN 12876-1
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.