Partikelfilter der Serie D3000, Secure Click™
Lieferant: 3M
Secure Click™
MMMAD3138EA 497 EUR
MMMAD3138 MMMAD3128 111-2606 111-2607
Partikelfilter der Serie D3000, Secure Click™
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
3M™ Secure Click™ Partikelfilter der Serie D3000 verfügen über ein neues Dual-Flow-Design für leichteres Atmen.
  • Neue Dual-Flow-Filter ermöglichen ein leichteres Atmen
  • Schützt vor Partikeln mit Belästigung durch organische Dämpfe/Säuregase
  • Schutz vor Ozon bis zum 10-fachen Arbeitsplatzgrenzwert
  • Schnelle, einfache Verbindung; Einfach die Anschlüsse ausrichten und drücken, bis ein hörbares Klicken zu hören ist
  • Zur Verwendung mit 3M™ Secure Click™ wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie 800
  • Das Swept-Back-Design ermöglicht ein verbessertes Sichtfeld und mehr Komfort
  • Zum Schutz in gefährlichen Umgebungen verwenden
Der Secure Click™-Partikelfilter P3 R D3138 mit Belästigungsgrad für organische Dämpfe trägt zum Schutz der Atemwege vor der Exposition gegenüber bestimmten Partikeln bei. Es bietet auch Geruchsbelästigung durch organische Dämpfe, die unter dem OEL liegen. Belästigungspegel bezieht sich auf Konzentrationen unterhalb OEL.
Der Secure Click™ Partikelfilter P3 R D3135 ist CE-zugelassen für Umgebungen mit bestimmten Partikeln. Es ist ein leichter Filter, der Schutz mit Komfort kombiniert.
Der Secure Click™ Partikelfilter P2 R D3128 ist CE-zugelassen für Umgebungen mit bestimmten Partikeln. Es kann auch zur Entlastung organischer Dämpfe auf Belästigungsebene und zum Ozonschutz bis zu 10 × OEL verwendet werden. Es ist ein leichter Filter, der Schutz mit Komfort kombiniert.
Der Secure Click™ Partikelfilter P2 R D3125 ist CE-zugelassen für Umgebungen mit bestimmten Partikeln. Es ist ein leichter Filter, der Schutz mit Komfort kombiniert.
Diese Filter werden üblicherweise zum Schweißen, Löten, Brennschneiden, Metallgießen und Löten verwendet. Der Bestandsbedarf und der Schulungsbedarf der Sicherheitsausrüstung werden reduziert, da diese Filter für viele verschiedene Anwendungen geeignet sind. Sie werden am häufigsten in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in der allgemeinen Fertigung, in der pharmazeutischen Industrie und in der Primärmetallindustrie eingesetzt. Diese Filter funktionieren mit den 3M Secure Click™ Atemschutzmasken der Serie 800. Das Verbindungssystem funktioniert wie ein Sicherheitsgurt. Richten Sie einfach die Anschlüsse aus und drücken Sie, bis ein hörbares Klicken zu hören ist. Paarweise verwendet, bieten die Filter einen geringen Atemwiderstand und eine gute Balance, wenn sie mit der Maske verbunden sind. Sie wurden entwickelt, um das Sichtfeld zu optimieren.