Kaliumhydroxid 10% (w/v) in wässriger Lösung, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
MACRH320-01EA
0
EUR
MACRH320-05
MACRH320-01
Kaliumhydroxid 10% (w/v) in wässriger Lösung, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (KOH)(g/100 mL) | 9.5 - 10.5 |
Identification | Passes Test |