Stativmodell, Volumenbereich 0,05 bis 2500 ml zum Dispergieren, Homogenisieren, Extrahieren, Mischen, Emulgieren und Suspendieren sowie für den Zellaufschluss. Dieses Modell ersetzt die Modelle PT 1600 E und PT 2100 und vereint in sich die Stärken beider Modelle.
- Schnelllöse-Kopplungssystem für Dispergierwerkzeuge (Typ E)
- Integrierte elektronische Geschwindigkeitsregulierung/Stabilisierung mit Steuerungsknopf und große LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Drehzahl bleibt konstant, auch wenn sich die Viskosität ändert
- Sanftanlauf – schrittweise Geschwindigkeitssteigerung
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20.
Bestellinformation: Lieferung ohne Stativ und Dispergierwerkzeug, bestellen Sie das erforderliche Zubehör bitte separat.