Die ECO Geräte mit transparenten Kunststoffbädern ermöglichen Sichtbarkeit in allen Fällen, in denen Testproben während der Thermostatisierung beobachtet werden müssen. Die Thermostate mit Polycarbonatbädern können in einem Temperaturbereich von bis zu 100 °C verwendet werden. Sie haben ein Füllvolumen von 5 bis 20 Litern. Die Silber- und Goldbäder für 15 l oder größer verfügen über bis zu drei Kapillarviskosimeter. Die Silver- und Gold-Modelle ET 6, ET 12 und ET 20 sind standardmäßig mit einer Kühlschlange ausgestattet. Die Bad-/Umwälzthermostate haben eine Kurztext-Menünavigation für benutzerfreundliche Bedienung. Verschiedene Schnittstellenmodule sind als optionales Zubehör erhältlich.
- Variopumpe mit sechs einstellbaren Stufen
- Förderstromaufteilung zur Steuerung der Förderleistung zwischen interner und externer Umwälzung
- Simultane Anzeige der eingestellten und der aktuellen Temperatur
- Übertemperatur-Einstellung über das Menü
- USB-Schnittstelle serienmäßig
Heizleistung 2 kW, Arbeitstemperaturbereich bis zu 100 °C. LCD-Anzeige, Auflösung beträgt 0,01 °C. Programmgeber mit einem Programm und 20 Segmenten.
Gold-Steuereinheit
Heizleistung 2,6 kW, Arbeitstemperaturbereich bis zu 100 °C. TFT-Farbdisplay, Auflösung beträgt 0,01 °C. Programmgeber mit fünf Programmen und 150 Segmenten. Grafische Darstellung der Temperaturprofile. Rampenfunktion und Zeitschaltuhr.
Maximale Pumpenleistung:
Alle Modelle: 22 L/min, 0,55 bar
Lieferumfang: Lieferung mit Kühlschlange (außer Modelle ET 15 S und ET 15 G). Das Modell ET 15 S umfasst ein Pumpenumwälzungsset mit Kunststoffnippeln mit 13 mm Durchmesser, das Modell ET 15 G ein Pumpenumwälzungsset mit M16×1-Gewinden. Außerdem ist eine Vielzahl optionaler Module und Zubehör, wie Abdeckungen für 15-Liter-Modelle erhältlich. Einzelheiten hierzu erhalten Sie auf Anfrage.