384-Well-PCR-Platten, Thermowell® GOLD
Lieferant: Corning Life Sciences
Thermowell® Thermowell® GOLD
732-5595EA 641.04 EUR
732-5595
384-Well-PCR-Platten, Thermowell® GOLD
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP, unsteril. Kompatibel mit allen PCR-, Sequenzierungs- und qPCR-Geräten.
Thermowell® GOLD 384-Well-PCR-Platten weisen nach dem Thermocycling besondere Formbeständigkeit auf und sind vollständig kompatibel für Automatisierung, gängigen Thermocyclern und Applied Biosystems®-Sequenzierungsadaptern.
Bestellinformation: Sealing tape and sealing mats sold separately.