Sie suchten nach: Schreibstifte
Wählen Sie aus einem breiten und vielfältigen Sortiment von Schreibstiften für diverse professionelle Anwendungen im Labor oder in der Produktion. Die verschiedenen Modelle eignen sich für besonders feuchte, trockene oder anderweitig erschwerte Bedingungen. Ultrafeine Modelle sind ideal für präzise Linien, zum Beispiel zur Aufzeichnung in Labor-Notizbüchern, zum Ausfüllen von Tabellen, Zeichnen von Kurven, Kennzeichnen von Registrierpapier, Erstellen von Diagrammen und Beschreiben von Kartons oder Kunststoffboxen. Labormarker sind wasser- und wischfest, geruchslos und beständig gegen übliche Chemikalien.
Wählen Sie aus einem breiten und vielfältigen Sortiment von Schreibstiften für diverse professionelle Anwendungen im Labor oder in der Produktion. Die verschiedenen Modelle eignen sich für besonders feuchte, trockene oder anderweitig erschwerte Bedingungen. Ultrafeine Modelle sind ideal für präzise Linien, zum Beispiel zur Aufzeichnung in Labor-Notizbüchern, zum Ausfüllen von Tabellen, Zeichnen von Kurven, Kennzeichnen von Registrierpapier, Erstellen von Diagrammen und Beschreiben von Kartons oder Kunststoffboxen. Labormarker sind wasser- und wischfest, geruchslos und beständig gegen übliche Chemikalien.
56  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese vielseitigen Labormarker sind zum Schreiben auf nassen oder trockenen Oberflächen konzipiert und eignen sich für Industrie-, Biomedizin- und Aus...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Perfekt geeignet für Objektträger, Probenbeutel, Becher.
Artikel-Nr: (631-1136)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die ultrafeine Spitze und die kontraststarke schwarze Farbe dieses Permanentmarkers ermöglichen eine deutlich lesbare Schrift. Schreibt auf Glas, Kuns...
VE: 1 * 12 ST
Artikel-Nr: (BRDY110594)
Lieferant: Brady
Beschreibung: These marker pens are erasable.
VE: 1 * 4 ST
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beschreibung: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Sale!
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Zur Beschriftung von Cryomaterialien wie z.B. Cryoröhrchen, Cryoboxen und Cryoetiketten. Ein Set enthält je einen Stift in den Farben schwarz, blau, r...
Artikel-Nr: (BRDY335091)
Lieferant: Brady
Beschreibung: These labelling pens use a quick drying ink.
VE: 1 * 5 ST
Artikel-Nr: (SIMPM795-1)
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: The microscope diamond slide writer is compatible with a wide variety of slide labellers.
VE: 1 * 6 ST
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beschreibung: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Sale!
Artikel-Nr: (HECH41182010)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Diamant-Schreiber, Applikation: Glas
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: OUTILS RUBIS SA
Beschreibung: Diamantschreiber in einem sechskantigen Aluminiumstift (8 mm).
Lieferant: MICRONOVA
Beschreibung: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Diamantspitze in Metallfassung.
Lieferant: MICRONOVA
Beschreibung: A permanent marker that gives the thinnest permanent line at 0,3 mm.
Artikel-Nr: (631-0014)
Lieferant: MARIENFELD
Beschreibung: Permanentmarker zur dauerhaften Beschriftung von Objektträgern und Einbettkassetten, in auffallend schwarzer Farbe. Ultrafeine Schreibspitzen. Die Lab...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: MICRONOVA
Beschreibung: Der branchentypische, originale Permanent- und Feinstrichmarker in Stiftform.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom