Die optisch klaren Polystyrolkolben haben einen geraden Hals und einen flachen Verschluss, sind mit Barcode versehen oder ohne Barcode und für die manuelle Verwendung oder die Verwendung mit automatisierten Systemen konzipiert. Sie erfordern weder Einfrieren noch eine spezielle Behandlung.
Diese Hochleistungskolben für außergewöhnlich hohe Erträge nutzen eine mehrschichtige, gasdurchlässige Kulturoberfläche für effizienten Gasaustausch. Ihr einzigartiges Design ermöglicht den Kolben, 10-mal höhere Erträge als Standardkolben zu produzieren, was zu einer Erhöhung von Produktivität und Kapazität sowie einer Reduzierung von Verarbeitungszeit und Inkubatorplatz führt. Zehn miteinander verbundene Polystyroloberflächen bieten eine Fläche von 1.720 cm² für Zellwachstum mit einem Luftzwischenraum zwischen allen Schichten. CELLBind® Oberflächenbehandlung verbessert bei jeder gasdurchlässigen Schicht Zellhaftung und -wachstum.
Die HYPERFlask® M Gefäße sind für die manuelle Verwendung konzipiert und haben einen ergonomischen Verschluss. Das Adaptergitter ermöglicht schnelleres Befüllen und Entleeren und reduziert die Schaumbildung. Die rückverfolgbare Seriennummer ist in lesbaren Zeichen und als Barcode aufgedruckt.
Standards: Die Gefäße werden aus Materialien der USP-Klasse VI hergestellt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 8 (FED-STD-209E Klasse 100.000/M6.5) geformt und zusammengesetzt. Gammabestrahlt auf einen SAL (Sterility Assurance Level) von 10-6. Als steril und pyrogenfrei zertifiziert.